Läs mer
2-aminobensylalkohol, TRC
Produktkod. 30318065
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30318065 10 g
1 options
Produktkod. 30318065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60182810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Molekylformel C7 H9 N O
Kvantitet 10 g
Synonym (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
LEDER Nc1ccccc1CO
IUPAC-namn (2-aminofenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Formel vikt 123.0684