Läs mer
2-aminobensylalkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Aminophenyl)methanol |
| CAS | 5344-90-1 |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1CO |
| IUPAC-namn | (2-aminofenyl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vikt | 123.0684 |