Läs mer
2-Aminobenzylcyanide, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobenzylcyanide, Hydrochloride |
| CAS | 40943-70-2 |
| Molekylformel | C8 H8 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, 2-amino-, monohydrochloride (9CI), o-Aminophenylacetonitrile hydrochloride, 2-Aminobenzeneacetonitrile hydrochloride, (2-Aminophenyl)acetonitrile hydrochloride, 2-(Cyanomethyl)aniline hydrochloride, 2-Aminobenzyl cyanide hydrochloride, o-Aminobenzyl cyanide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10;/h1-4H,5,10H2;1H |
| LEDER | Cl.Nc1ccccc1CC#N |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminophenyl)acetonitrile;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vikt | 168.0454 |