Läs mer
2-Aminobenzylcyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobenzylcyanide |
| CAS | 2973-50-4 |
| Molekylformel | C8 H8 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2-amino-, Acetonitrile, (o-aminophenyl)- (7CI,8CI), 2-Aminobenzeneacetonitrile, (2-Aminophenyl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)aniline, 2-Aminobenzyl cyanide, o-Aminobenzyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1CC#N |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminophenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0687 |