missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Aminobiphenyl-2’,3’,4’,5’,6’-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 64420-99-1 |
| Molekylformel | C12H6D5N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [1,1’-Biphenyl]-2-amine-d5, 2-Biphenylamine-d5, 2-Aminodiphenyl-d5, 2-Phenylaniline-d5, 2-Phenylbenzenamine-d5, o-Aminobiphenyl-d5 |
| LEDER | NC(C=CC=C1)=C1C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?