Läs mer
2-Aminobiphenyl, 98%
Produktkod. 10765741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10765741 5 g Glasflaska 5g
10290983 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10765741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103220050
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 90-41-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-41-5
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.23
MDL-nummer MFCD00007701
InChI-nyckel TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobiphenyl, 1,1'-biphenyl-2-amine, 2-biphenylamine, 2-aminodiphenyl, o-aminobiphenyl, o-biphenylamine, biphenyl-2-ylamine, o-aminodiphenyl, o-phenylaniline, biphenyl-2-amine
PubChem CID 7015
IUPAC-namn 2-fenylanilin
LEDER NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobiphenyl
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48°C to 52°C
Färg Lila till brun
Kokpunkt 299°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H4NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 1317
Formel vikt 169.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.