Läs mer
2-Aminobiphenyl-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobiphenyl-d9 |
| CAS | 344298-97-1 |
| Molekylformel | C12 D9 H2 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl-2',3,3',4,4',5,5',6,6'-d9]-2-amine (9 CI), 2-Aminobiphenyl-d9, 2-Aminobiphenyl-D9, 2-(Phenyl-d5)aniline-d4, 2-Biphenylamine-2',3,3',4,4',5,5',6,6'-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9 H,13H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2N |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.2779 |
| Formel vikt | 178.1456 g/mol |
| Visa mer |