Läs mer
2-aminobifenyl, TRC
Produktkod. 30315410
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30315410 1 g
1 options
Produktkod. 30315410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6017651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobiphenyl
CAS 90-41-5
Molekylformel C12 H11 N
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Biphenylamine (8CI), 2-Amino-1,1-Biphenyl, 2-Amino-1,1'-biphenyl, 2-Aminobiphenyl, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Phenylbenzenamine, NSC 7661, o-Aminobiphenyl, o-Aminodiphenyl, o-Biphenylamine, o-Phenylaniline
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
LEDER Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenylanilin
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Formel vikt 169.0891