Läs mer
2-aminobifenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobiphenyl |
| CAS | 90-41-5 |
| Molekylformel | C12 H11 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Biphenylamine (8CI), 2-Amino-1,1-Biphenyl, 2-Amino-1,1'-biphenyl, 2-Aminobiphenyl, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Phenylbenzenamine, NSC 7661, o-Aminobiphenyl, o-Aminodiphenyl, o-Biphenylamine, o-Phenylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-fenylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vikt | 169.0891 |