Läs mer
(+/-)-2-aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449923
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449923 500 mL 500ml
11459923 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13014.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
(± )-2-Aminobutan är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-2-Aminobutan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Det är känslig luft och ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13952-84-6
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.14
MDL-nummer MFCD00008094
InChI-nyckel BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC-namn butan-2-amin
LEDER CCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Aminobutane
Smältpunkt -104°C
Densitet 0.722
pH 12.5
Kokpunkt 63°C to 64°C
Flampunkt −19°C (−2°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2733
Beilstein 1361345
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 73.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.