missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Aminodiphenyl Sulfide, TRC

Produktkod. 30313411
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313411 100 mg
30309777 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30313411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA624015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminodiphenyl Sulfide
CAS 1134-94-7
Molekylformel C12 H11 N S
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzenamine, 2-(phenylthio)-, Aniline, o-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylthio)benzenamine, 2-(Phenylsulfanyl)phenylamine, 2-(Phenylthio)aniline, 2-Aminodiphenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl thioether, 2-Phenylsulfanylaniline, o-(Phenylthio)aniline
InChI formel InChI=1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
LEDER Nc1ccccc1Sc2ccccc2
IUPAC-namn 2-phenylsulfanylaniline
Molekylvikt (g/mol) 201.29
Formel vikt 201.0612
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.