missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2’-d]imidazole Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30132653
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132653 50 mg
30004333 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60880150MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1980075-70-4
Molekylformel C10H10Cl2N4
Molekylvikt (g/mol) 257.12
Synonym Pyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyridin-2-amine Dihydrochloride, Dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazol-2-amine Dihydrochloride, Glu-P-2;
IUPAC-namn 1,3,8-triazatricyclo[7.4.0.02,7]trideca-2(7),3,5,8,10,12-hexaen-4-amine;dihydrochloride
LEDER NC1=NC(N2C(C=CC=C2)=N3)=C3C=C1.[2HCl]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Dihydrochloride
Analyt- eller komponentnamn 2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C10H8N4.2ClH/c11-8-5-4-7-10(13-8)14-6-2-1-3-9(14)12-7;;/h1-6H,(H2,11,13);2*1H
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 50 mg
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.