Läs mer
2-Aminoethan-1,1,2,2-d4-ol, TRC
Produktkod. 30379701
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379701 100 mg
30376155 250 mg
30378997 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379701 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE676501100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85047-08-1
Molekylformel C2 2H4 H3 N O
Molekylvikt (g/mol) 65.11
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-amino- (9CI), 2-Aminoethan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 2-Aminoethanol-d4, 2-Aminoethanol-1,1,2,2-D4, Ethanolamine-d4, Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
IUPAC-namn 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanol
LEDER [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanolamine D4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
Formel vikt 65.0779