Läs mer
2-Aminoethane-d4-thiol HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cysteamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1219805-04-5 |
| Molekylformel | C2 2H4 H3 N S . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-thiol hydrochloride, Cysteamine-d4 hydrochloride, 2-Aminoethane-d4-thiol hydrochloride, Mercaptamine-d4 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1 H/i1D2,2D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanethiol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.63 |
| Formel vikt | 117.0317 g/mol |
| Visa mer |