Läs mer
2-aminoetantiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4229057 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11331143
Brand: Thermo Scientific Acros 434710050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60-23-1 | C2H7NS | 77.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-23-1
Molekylformel C2H7NS
Molekylvikt (g/mol) 77.15
MDL-nummer MFCD00008196
InChI-nyckel UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
PubChem CID 6058
ChEBI CHEBI:17141
IUPAC-namn 2-aminoetantiol
LEDER NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethanethiol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Iodimetry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2CH2SH
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2776
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble.
Formel vikt 77.15
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoethanethiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.