Läs mer
2-aminoetantiolhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10295810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295810 100 g Glasflaska 100g
10393572 5 g Glasflaska 5g
10113540 25 g Glasflaska 25g
10424025 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10295810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153771000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Molekylformel C2H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 113.60
MDL-nummer MFCD00012904
InChI-nyckel OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
LEDER [H+].[Cl-].NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethanethiol hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 66.0°C to 70.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (50°C, 4 hrs, 100mm Hg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2CH2SH·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 286
Merck Index 15, 2776
Löslighetsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
IUPAC-namn 2-aminoetantiol;hydroklorid
Formel vikt 113.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Pellets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.