Läs mer
2-aminoetanol hydroklorid, TRC
Produktkod. 30313150
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30313150 250 mg
1 options
Produktkod. 30313150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA576798250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethanol Hydrochloride
CAS 2002-24-6
Molekylformel C2H7NO • HCl
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-Aminoethanol hydrochloride, Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, Ethanolamine hydrochloride, MEA hydrochloride, Monoethanolamine hydrochloride, Monoethanolaminium chloride, β-Aminoethanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
LEDER C(CO)N.Cl
IUPAC-namn 2-aminoetanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 97.54
Formel vikt 97.0294