Läs mer
(2-aminoetoxi)ättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468907
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15468907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52289.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10366-71-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reaktant i syntesen ammoniumjonselektiv fluorionofor. Används vid analys av igenkänningselement för mitokondriell bearbetning av peptidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant i syntesen av ammoniumjonselektiv fluorionofor. Används vid analys av igenkänningselement för mitokondriell bearbetning av peptidas.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10366-71-9
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD09865417
InChI-nyckel GNRLUBOJIGSVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy acetic acid, 2-amino-ethoxy-acetic acid, 2-aminoethoxy acetic acid, acetic acid, aminoethoxy, 5-amino-3-oxapentanoic acid, aminoethoxyacetic acid, 2-2-aminoethoxyl acetic acid, acetic acid, 2-aminoethoxy
PubChem CID 11170956
IUPAC-namn 2-(2-aminoetoxi)ättiksyra
LEDER C(COCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Aminoethoxy)acetic acid
Smältpunkt 177°C to 179°C
Linjär formel NH2CH2CH2OCH2CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.