Läs mer
2-aminoetyl 2-aminoetanetiosulfonat dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30322551
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30322551 100 mg
1 options
Produktkod. 30322551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608825100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl 2-Aminoethanethiosulfonate, Dihydrochloride
CAS 10027-70-0
Molekylformel C4 H12 N2 O2 S2 . 2 Cl H
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H12N2O2S2.2ClH/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.NCCSS(=O)(=O)CCN
IUPAC-namn 2-(2-aminoetylsulfonylsulfanyl)ethanamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 257.2
Formel vikt 255.9874