Läs mer
2-Aminoethyl 4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxyphenylacetamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride |
| CAS | 1391053-50-1 |
| Molekylformel | C16 H26 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(20)11(2)12(10)9-14(19)18-7-6-17;/h8,20H,6-7,9,17H2,1-5H3,(H,18,19);1H |
| LEDER | Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.85 |
| Formel vikt | 314.1761 |