Läs mer
2-Aminoethyl Dihydrogen Phosphate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15844481
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844481 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15844481 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8200610010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1071-23-4
Smältpunkt 241°C to 243°C
Molekylformel H2NCH2CH2OPO(OH)2
MDL-nummer MFCD00008178
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Molekylvikt (g/mol) 141.06