Läs mer
2-aminoetyldifenylborinat, TRC
Produktkod. 30010624
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010624 5 g
30012118 1 g
30011621 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6091155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 524-95-8
Molekylformel C14H16BNO
Molekylvikt (g/mol) 225.09
Synonym Diphenylborinic Acid 2-Aminoethyl Ester, 2-Aminoethanol Diphenylborinate (Ester), (2-Aminoethyloxy)diphenylborane, 2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl Borate, 2-Aminoethoxydiphenylborane, 2-Aminoethyl Diphenylborinate, B-(2- Aminoethoxy)diphenylborane, NSC 17107, Naturstoffreagenz A
IUPAC-namn 2-difenylboranyloxiethanamin
LEDER NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl Diphenylborinate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Formel vikt 225.1325