Läs mer
2-Aminoethyl hydrogen sulfate, 99%
Produktkod. 10539790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10539790 500 g Plastflaska 500g
10375780 100 g Plastflaska 100g
10493205 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10539790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103645000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 926-39-6 | C2H7NO4S | 141.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 926-39-6
Molekylformel C2H7NO4S
Molekylvikt (g/mol) 141.14
MDL-nummer MFCD00008179
InChI-nyckel WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine o-sulfate, aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl sulfate, mono 2-aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl hydrogen sulphate, sulfuric acid mono 2-aminoethyl ester, was-34, 2-aminoethylhydrogensulfate, unii-9c8f910hlk, ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate ester
PubChem CID 70223
IUPAC-namn 2-aminoetylvätesulfat
LEDER NCCOS(O)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl hydrogen sulfate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 277°C to 280°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCH2CH2OSO3H
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 276
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insolube in ethanol
Formel vikt 141.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.