missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Aminoethyl Methanethiosulfonate Hydrobromide, TRC

Produktkod. 30132521
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132521 2.5 g
30008414 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6091002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16599-33-0
Molekylformel C3 H9 N O2 S2 . Br H
Molekylvikt (g/mol) 236.15
IUPAC-namn 2-methylsulfonylsulfanylethanamine;hydrobromide
LEDER Br.CS(=O)(=O)SCCN

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrobromide
Analyt- eller komponentnamn 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrobromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C3H9NO2S2.BrH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 234.9336
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.