Läs mer
2-Aminoethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminoethyl Methanethiosulfonate, Hydrochloride |
| CAS | 37597-96-9 |
| Molekylformel | C3 H9 N O2 S2 . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S2.ClH/c1-8(5,6)7-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CS(=O)(=O)SCCN |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonylsulfanylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.7 |
| Formel vikt | 190.9841 |