Läs mer
2-aminoetylsulfat, TRC
Produktkod. 30327512
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30327512 50 g
1 options
Produktkod. 30327512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60954550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl Sulfate
CAS 926-39-6
Molekylformel C2H7NO4S
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34
LEDER NCCOS(=O)(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 141.15
Formel vikt 141.0096