Läs mer
2-aminoetylfosfonsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminoethylphosphonic Acid |
| CAS | 2041-14-7 |
| Molekylformel | C2 H8 N O3 P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid |
| LEDER | NCCP(=O)(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.06 |