Läs mer
2-aminoetylfosfonsyra, TRC
Produktkod. 30322177
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30322177 1 g
1 options
Produktkod. 30322177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6158501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethylphosphonic Acid
CAS 2041-14-7
Molekylformel C2 H8 N O3 P
Kvantitet 1 g
Synonym P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid
LEDER NCCP(=O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 125.06