Läs mer
2-Aminofluorene-9-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminofluorene-9-13 C |
| CAS | 335081-08-8 |
| Molekylformel | 13 C C12 H11 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 9 H-Fluoren-2-amine-9-13 C (9 CI), 2-Aminofluorene-9-13 C, 2-Aminofluorene-9-13C1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8 H,7,14H2/i7+1 |
| LEDER | Nc1ccc2c([13 CH2]c3ccccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 9 H-fluoren-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.2258 |
| Formel vikt | 182.0925 g/mol |
| Visa mer |