missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Aminofluorene-9-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminofluorene-9-13C |
| CAS | 335081-08-8 |
| Molekylformel | 13C C12 H11 N |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9H-Fluoren-2-amine-9-13C (9CI), 2-Aminofluorene-9-13C, 2-Aminofluorene-9-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7,14H2/i7+1 |
| LEDER | Nc1ccc2c([13CH2]c3ccccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 9H-fluoren-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.2258 |
| Formel vikt | 182.0925 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?