Läs mer
2-aminofluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489797 5 g 5g
11479797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22769.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 153-78-6 | C13H11N | 181.238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153-78-6
Molekylformel C13H11N
Molekylvikt (g/mol) 181.238
MDL-nummer MFCD00001125
InChI-nyckel CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminofluorene, 2-fluorenamine, aminofluoren, 2-fluoreneamine, fluorene, 2-amino, fluoren-2-amine, 2-fluorenylamine, 2-fluroenylamine, fluoren-2-ylamine, aminofluoren german
PubChem CID 1539
IUPAC-namn 9H-fluoren-2-amin
LEDER C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminofluorene
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1945861
Formel vikt 181.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.