Läs mer
2-Aminoheptane, MedChemExpress
Produktkod. 16472289
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472289 1 g
1 options
Produktkod. 16472289 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0952
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoheptane
Fysisk form Liquid
CAS 123-82-0
Färg Colorless
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H17N
Synonym 1-Methylhexylamine 2-Heptylamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (867.90 mM)
LEDER CC(N)CCCCC
Molekylvikt (g/mol) 115.22
Formel vikt 115.22
Procent renhet 98.0%