Läs mer
(±)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexanamine-1,1,1,2,3,3-D6 |
| CAS | 1219802-28-4 |
| Molekylformel | C6 D6 H9 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)pentyl-1,2,2-d3-amine, 2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6, 2-Hexanamine-1,1,1,2,3,3-D6, (±)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/i2D3,5D2,6 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])CCC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3-hexadeuteriohexan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.227 |
| Formel vikt | 107.1581 g/mol |
| Visa mer |