Läs mer
2-Aminoimidazole sulfate, 98%
Produktkod. 11381899
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381899 10 g 10g
11371899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25999.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-93-7
Molekylformel C6H12N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 264.26
MDL-nummer MFCD00013162
InChI-nyckel KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
IUPAC-namn lH-imidazol-2-amin;svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoimidazole sulfate
Smältpunkt ∼270°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 4726750
Formel vikt 132.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.