Läs mer
2-aminoindan hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135338
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135338 10 mg
30004543 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61182510MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2338-18-3
Molekylformel C9 H11 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 169.65
Synonym 2-Aminoindane Hydrochloride, 2-AI HCl
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin; hydroklorid
LEDER Cl.NC1Cc2ccccc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-AI (hydrochloride)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formel vikt 169.0658