Läs mer
2-Aminoindole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminoindole, Hydrochloride |
| CAS | 27878-37-1 |
| Molekylformel | C8 H8 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h1-5,10H,9H2;1H |
| LEDER | Cl.Nc1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vikt | 168.0454 |