Läs mer
2-aminoisobutansyra metylesterhydroklorid, TRC
Product Code. 30312227
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30312227 500 mg
1 options
Product Code. 30312227 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA612240500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Molekylformel C5H12ClNO2
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
LEDER CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
IUPAC-namn 2-aminoisobutansyra metylesterhydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 153.61
Formel vikt 153.06