Läs mer
2-Aminoisobutyric acid, 98+%
Produktkod. 10388740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10388740 25 g 25g
10124900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10388740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225760250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-57-7
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00008049
InChI-nyckel FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoisobutyric acid
Namnnotering ≥98%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 335.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(NH2)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 414
Merck Index 15, 442
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: difficultly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vikt 103.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.