Läs mer
2-Aminoisobutyric acid, 99%
Produktkod. 11489933
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489933 250 g 250g
11389679 25 g 25g
11399679 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13021.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
2-aminoisosmörsyra är en icke-proteinaminosyra som finns i vissa antibiotika. Det fungerar som en stark helixinducerare i peptider. Det är icke-metaboliserbart och används i bioanalyser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Aminoisosmörsyra är en icke-proteinaminosyra som finns i vissa antibiotika. Det fungerar som en stark helixinducerare i peptider. Det är icke-metaboliserbart och används i bioanalyser.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-57-7
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00008049
InChI-nyckel FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoisobutyric acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 506496
Merck Index 14,445
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.