Läs mer
2-Aminoisosmörsyrametylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11495970
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495970 1 g 1g
11405980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26550.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153,606 g/mol
Metylα -aminoisobutyrat används som ett specifikt substrat för aminosyratransportsystem och i studier på aminosyratransportsystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Methylα -aminoisobutyrat används som ett specifikt substrat för aminosyratransportsystem och i studier på aminosyratransportsystem.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15028-41-8
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.606
MDL-nummer MFCD00214247
InChI-nyckel NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
PubChem CID 13258034
IUPAC-namn metyl-2-amino-2-metylpropanoat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 153.61
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.