Läs mer
2-Aminoisonicotinic acid, 97%
Produktkod. 10536070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10536070 1 g Glass bottle 1g
10210320 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13362-28-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13362-28-2
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
InChI-nyckel QMKZZQPPJRWDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisonicotinic acid, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-4-pyridine carboxylic acid, 2-amino-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino isonicotinic acid, pubchem2426, 2-aminoisonicotinicacid, acmc-209bt5, ksc174m9j
PubChem CID 278396
IUPAC-namn 2-aminopyridine-4-carboxylic acid
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoisonicotinic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 345.2°C to 347.3°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoisonicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.