missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane |
| CAS | 4442-59-5 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxan, 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, 2-Aminomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, Fourneau 946, LP 1, LP 1 (pharmaceutical), N-[(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-2-yl)methyl]amine, NSC 116045, [(2,3-Dihydro-1,4-benzdioxin-2-yl)methyl]amine, [(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2 |
| LEDER | NCC1OC2=CC=CC=C2OC1 |
| IUPAC-namn | (2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?