Läs mer
2-Aminomethyl-1-Boc-piperidine, 95%
Produktkod. 15410798
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410798 1 g 1g
15430798 250 mg 250mg
15420798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54507.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 370069-31-1 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Reaktant för syntes av: TRPV1-antagonister, CHK1-hämmare, p38a MAP-kinashämmare, Karbamoylfosfonater, Makrolaktamer via karbonylering/intramolekylär amidering, Intramolekylär transamidering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant för syntes av: TRPV1-antagonister, CHK1-hämmare, p38a MAP-kinashämmare, Karbamoylfosfonater, Makrolaktamer via karbonylering/intramolekylär amidering, Intramolekylär transamidering.
Löslighet
Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Kylt (2-8 °C). Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 370069-31-1
Molekylformel C11H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.309
MDL-nummer MFCD01317791
InChI-nyckel PTVRCUVHYMGECC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl-1-boc-piperidine, tert-butyl 2-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl piperidine, 1-boc-2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-n-boc-2-aminomethyl piperidine
PubChem CID 2756482
IUPAC-namn tert-butyl-2-(aminometyl)piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Densitet 1.012
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4745
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Soluble in DMSO.
Formel vikt 214.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.