Läs mer
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, TRC
Produktkod. 30137581
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137581 10 g
30137287 50 g
30010540 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61616510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26116-12-1
Molekylformel C7 H16 N2
Molekylvikt (g/mol) 128.22
Synonym [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP)
IUPAC-namn (1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
LEDER CCN1CCCC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Formel vikt 128.1313