missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine |
| CAS | 112914-13-3 |
| Molekylformel | C12 H17 F N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2-morpholinemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17FN2O/c13-11-3-1-10(2-4-11)8-15-5-6-16-12(7-14)9-15/h1-4,12H,5-9,14H2 |
| LEDER | NCC1CN(Cc2ccc(F)cc2)CCO1 |
| IUPAC-namn | [4-[(4-fluorophenyl)methyl]morpholin-2-yl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.27 |
| Formel vikt | 224.1325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?