missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 59467-64-0 |
| Molekylformel | C16 H15 Cl F N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-1,4-Benzodiazepine-2-methanamine, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-, Midazolam Imp. E (EP), [(2RS)-7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClFN3/c17-10-5-6-15-13(7-10)16(20-9-11(8-19)21-15)12-3-1-2-4-14(12)18/h1-7,11,21H,8-9,19H2 |
| LEDER | NCC1CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3N1 |
| IUPAC-namn | [7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.76 |
| Formel vikt | 303.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?