missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine, TRC

Produktkod. 30327184
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327184 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA615355100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine
CAS 59467-64-0
Molekylformel C16 H15 Cl F N3
Kvantitet 100 mg
Synonym 1H-1,4-Benzodiazepine-2-methanamine, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-, Midazolam Imp. E (EP), [(2RS)-7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine
InChI formel InChI=1S/C16H15ClFN3/c17-10-5-6-15-13(7-10)16(20-9-11(8-19)21-15)12-3-1-2-4-14(12)18/h1-7,11,21H,8-9,19H2
LEDER NCC1CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3N1
IUPAC-namn [7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine
Molekylvikt (g/mol) 303.76
Formel vikt 303.0939
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.