Läs mer
2-(Aminometyl)bensimidazoldihydrokloridhydrat, 98 %
Produktkod. 11331917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331917 25 g 25g
11321917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07440.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 5993-91-9 | C8H11Cl2N3 | 220,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5993-91-9
Molekylformel C8H11Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 220.10
MDL-nummer MFCD00012677
InChI-nyckel HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethyl benzimidazole dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylbenzimidazole dihydrochloride, c-1h-benzoimidazol-2-yl-methylamine dihydrochloride, benzimidazol-2-ylmethylamine, chloride, chloride, 1-1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine 2hcl
PubChem CID 2723957
IUPAC-namn lH-bensimidazol-2-ylmetanamin;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Smältpunkt ∽264 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3698942
Formel vikt 220,10 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.