Läs mer
2-(aminometyl)cyklopentan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 874528-11-7 |
| Molekylformel | C6 H13 N O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(Aminomethyl)cyclopentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| LEDER | NCC1CCCC1O |
| IUPAC-namn | 2-(aminometyl)cyklopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.174 |
| Formel vikt | 115.1 |