Läs mer
2-(Aminomethyl)piperidine, 98%
Produktkod. 11364566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364566 25 g 25g
11354566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20122.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22990-77-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22990-77-8
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00129011
InChI-nyckel RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine
PubChem CID 90865
IUPAC-namn piperidin-2-ylmetanamin
LEDER NCC1CCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Aminomethyl)piperidine
Densitet 0.942
Kokpunkt 63°C to 66°C (12 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 102994
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.